AuftragsverfolgungKontakt
Inserts for autosampler vials, AQ™ | Avantor
Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, deactivated silanised, 0,25 ml, Precision point, 6×38 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
Katalognr. MICS9504S-01ND
Anbieter:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Katalognr. MICS9504S-01ND
Anbieter:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, deactivated silanised, 0,25 ml, Precision point, 6×38 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
Preis
SFr. 263.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×38 mm
  • Kapazität:
    0,25 ml
  • Bezeichnung:
    Insert for 4 ml (15×45 mm) screw top vials, deactivated silanised
  • Material:
    Borosilikatglas 3.3
  • Seq:
    21
  • Boden:
    Precision point