Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™ | Avantor

Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™

9-425 mm, Pre-slit Silicone/PTFE, bonded, Colour-21390363|Colour-22493924
Katalognr. MICS9502S-E-30C-P
Anbieter:   MICROSOLV
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™
Katalognr. MICS9502S-E-30C-P
Anbieter:  MICROSOLV
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™

9-425 mm, Pre-slit Silicone/PTFE, bonded, Colour-21390363|Colour-22493924

Preis
SFr. 44.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

These ribbed screw caps with septa are suitable for 12×32 mm autosampler vials.

Technische Daten
  • Septum:
    Pre-slit Silicone/PTFE, bonded
  • Gewinde:
    9-425 mm
  • Seq:
    12
  • Verschluss-Farbe:
    Colour-21390363|Colour-22493924