Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™

9-425 mm, Silicone/PTFE, bonded, Rot
Katalognr. MICS9502S-E-10C-R
Anbieter:   MICROSOLV
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™
Katalognr. MICS9502S-E-10C-R
Anbieter:  MICROSOLV
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™

9-425 mm, Silicone/PTFE, bonded, Rot

Preis
SFr. 36.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

These ribbed screw caps with septa are suitable for 12×32 mm autosampler vials.

Technische Daten
  • Septum:
    Silicone/PTFE, bonded
  • Gewinde:
    9-425 mm
  • Seq:
    19
  • Verschluss-Farbe:
    Rot