Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™ | Avantor

Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™

9-425 mm, Silicone/PTFE, bonded, Schwarz
Katalognr. MICS9502S-E-10C-K
Anbieter:   MICROSOLV
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™
Katalognr. MICS9502S-E-10C-K
Anbieter:  MICROSOLV
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™
Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™

9-425 mm, Silicone/PTFE, bonded, Schwarz

Preis
SFr. 36.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

These ribbed screw caps with septa are suitable for 12×32 mm autosampler vials.

Technische Daten
  • Septum:
    Silicone/PTFE, bonded
  • Gewinde:
    9-425 mm
  • Seq:
    14
  • Verschluss-Farbe:
    Schwarz
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..