Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 2 ml vials, 0,30 ml, Flat bottom, 6×31 mm, Borosilikatglas, Nein
Katalognr. MICS9502S-05N-K
Anbieter: MICROSOLV
Direkt zu
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:6×31 mm
- Kapazität:0,30 ml
- Bezeichnung:Insert for 2 ml vials
- Material:Borosilikatglas
- Seq:18
- Boden:Flat bottom