Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 2 ml vials, 0,25 ml, Conical bottom, 6×31 mm, Borosilikatglas, Nein
MICS9502S-03N
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:6×31 mm
- Kapazität:0,25 ml
- Bezeichnung:Insert for 2 ml vials
- Material:Borosilikatglas
- Seq:15
- Boden:Conical bottom