Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs, 0,30 ml, Precision point, 6×29 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
Catalog # MICS9502S-02N-RS
Supplier:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Catalog # MICS9502S-02N-RS
Supplier:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs, 0,30 ml, Precision point, 6×29 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein

Price
170.00 SFr.
Log in for availability
1 * 100 ST
Specifications
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×29 mm
  • Kapazität:
    0,30 ml
  • Bezeichnung:
    Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs
  • Material:
    Borosilikatglas 3.3
  • Seq:
    08
  • Boden:
    Precision point