Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Inserts for autosampler vials, AQ™ | Avantor

Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs, deactivated silanised, 0,30 ml, Precision point, 6×29 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
Katalognr. MICS9502S-02ND
Anbieter:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Katalognr. MICS9502S-02ND
Anbieter:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs, deactivated silanised, 0,30 ml, Precision point, 6×29 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein

Preis
SFr. 218.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×29 mm
  • Kapazität:
    0,30 ml
  • Bezeichnung:
    Insert for 2 ml (12×32 mm; 9 - 11 mm opening) vials, with attached plastic springs, deactivated silanised
  • Material:
    Borosilikatglas 3.3
  • Seq:
    09
  • Boden:
    Precision point
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..