AuftragsverfolgungKontakt
Inserts for autosampler vials, AQ™ | Avantor
Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 1 ml shell vials, deactivated, 0,20 ml, Precision point, 6×29 mm, Borosilikatglas, Nein
Katalognr. MICS95001-01ND
Anbieter:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Katalognr. MICS95001-01ND
Anbieter:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 1 ml shell vials, deactivated, 0,20 ml, Precision point, 6×29 mm, Borosilikatglas, Nein
Preis
199.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×29 mm
  • Kapazität:
    0,20 ml
  • Bezeichnung:
    Insert for 1 ml shell vials, deactivated
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    03
  • Boden:
    Precision point