Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 1 ml shell vials, without springs, 0,20 ml, Precision point, 6×29 mm, Borosilikatglas, Nein
Katalognr. MICS95001-01N
Anbieter: MICROSOLV
Direkt zu
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:6×29 mm
- Kapazität:0,20 ml
- Bezeichnung:Insert for 1 ml shell vials, without springs
- Material:Borosilikatglas
- Seq:06
- Boden:Precision point