AuftragsverfolgungKontakt
HPLC columns, Cogent Diol™
Analytisch, Diol (OH), Edelstahl, 100 Å, 4 µm, 4,60 mm, 50 mm
Katalognr. 554-6346
Anbieter:   MICROSOLV
HPLC columns, Cogent Diol™
Katalognr. 554-6346
Anbieter:  MICROSOLV
HPLC columns, Cogent Diol™
HPLC columns, Cogent Diol™
Analytisch, Diol (OH), Edelstahl, 100 Å, 4 µm, 4,60 mm, 50 mm
Preis
SFr. 857.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These useful HPLC columns are TYPE-C™ silica columns and have a single, direct silicon-carbon point attachment to the silica-hydride surface.
  • Suitable for normal, reversed and aqueous normal phase
  • Unique selectivity for polar compounds useful for SFC
  • Powerful tool for every separations lab
 : PEEK columns supplied with PEEK-inert frits and hardware.
Technische Daten
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    4 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    17
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    Diol (OH)
  • Cat. No.:
    554-6346
  • Temperaturlimit:
    80 °C
  • pH-Bereich:
    2 - 8
  • Endcapped:
    Nein
  • Kohlenstoffbelastung:
    9 - 10%
  • Surface area:
    390 m²/g