Diverters for ceiling leaks
Diverter with grommets, 3048×3048 mm
Catalog # 119-0309
Supplier: JUSTRITE MANUFACTURING
Jump to:
Product Details & Documents
These ceiling leak diverters redirect roof or pipe leaks to prevent from water damages. The durable, puncture resistant and watertight PVC-coated yellow fabric is designed to channel overhead pipe and ceiling leaks to containers or floor drains.
- Available with high strength magnets for steel rafter attachment, or grommets for bungee or zip tie attachment
- Constructed with cinched corners for quick and easy installation
- Simply connect to a standard garden hose to drain water safely away
Flow rate: 12,5 L/min
Specifications
- Bezeichnung:Diverter with grommets
- L×B:3048×3048 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



