Regalsysteme
Product Details & Documents
Diese hochwertigen und standardisierten Regale lassen sich exakt an alle Raumsituationen anpassen und nutzen so die zur Verfügung stehende Lagerfläche optimal und wirtschaftlich aus.
- Sauber und klar
- Sicher, flexibel und stark
- Veränderbar und erweiterbar
- Stabil und optimiert
- Bewegliche Sonderausstattung
Norm 5-Regalsysteme eignen sich für die platzsparende und gut sichtbare Lagerung, auch für gesalzene Lebensmittel. Dieses Regalsystem ist mit seinen besonderen Oberflächenqualitäten die ideale Wahl. Von der Trockenlagerung über die Kühllagerung bis hin zur Tiefkühlung ist es vielseitig einsetzbar und für viele unterschiedliche Güter geeignet.
Norm 20-Regalsysteme eignen sich ideal für den Einsatz in der Trockenlagerung oder auch für Lagergüter wie Gemüse, Fleisch, Milchprodukte und Getränke. Dieses Regal eignet sich auch hervorragend für Situationen, in denen unverpackte Lebensmittel in direkten Kontakt mit dem Regal kommen.
Dieses Regalsystem gewährleistet eine lange Lebensdauer und ist häufig in Großküchen, Krankenhäusern, Wohnheimen, Hotels und Restaurants einsetzbar.
Technische Daten
- Bezeichnung:Regal solide, 150/40 N5
- Material:Edelstahl
- Seq:16