AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas, bent | Avantor
Double spatulas, bent
210 mm, 12 mm
Katalognr. USBE3294
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Double spatulas, bent
Katalognr. USBE3294
Double spatulas, bent
Double spatulas, bent
210 mm, 12 mm
Preis
SFr. 4.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
Technische Daten
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    03
  • Klingenbreite:
    12 mm