Double spatulas, bent
250 mm, 12 mm
Katalognr. USBE3295
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel.
Technische Daten
- Länge:250 mm
- Seq:04
- Klingenbreite:12 mm