Double spatulas, bent
185 mm, 10 mm
Katalognr. USBE3293
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel.
Technische Daten
- Länge:185 mm
- Seq:02
- Klingenbreite:10 mm