AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas, bent
150 mm, 9 mm
Katalognr. USBE3292
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Double spatulas, bent
Katalognr. USBE3292
Double spatulas, bent
Double spatulas, bent
150 mm, 9 mm
Preis
SFr. 3.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
Technische Daten
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Klingenbreite:
    9 mm