n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
Glasflasche mit Verschluss mit Septum, 500 mL
Supplier: VWR Chemicals
n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
Catalog # 85819.269
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number: 110-54-3
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Number:110-54-3
- Formula:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL Number:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18 g/mol
- Merck Index:13,04712
- Boiling Pt:69 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:–94,3 °C
- Density:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–22 °C
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
- EINECS:203-777-6
Documents
Specifications
Specification Test Results
- Assay (GC, on anhydrous basis):99-100 %
- Color (APHA, Pt-Co):0-10
- Water (KF):0-0.003 % w/w
- Acidity (as Acetic acid):0-0.001 %
- Residue after evaporation:0-0.0005 % w/w
Specifications
- Packung:Glasflasche mit Verschluss mit Septum
- VE:500 mL