AuftragsverfolgungKontakt
Drip pans | Avantor
Drip pans
270 mm, 27 mm, 440 mm
Katalognr. USBE4784
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Drip pans
Katalognr. USBE4784
Drip pans
Drip pans
270 mm, 27 mm, 440 mm
Preis
SFr. 241.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
With removable gridiron.
Technische Daten
  • Breite:
    270 mm
  • Höhe:
    27 mm
  • Länge:
    440 mm
  • Seq:
    02