AuftragsverfolgungKontakt
MATRIX SCI 3-AZIDOPROPIONIC ACID 1 * 1 g | Avantor
MATRIX SCI 3-AZIDOPROPIONIC ACID 1 * 1 g
Katalognr. XXXX116005.1G
Anbieter:   Chemicals
MATRIX SCI 3-AZIDOPROPIONIC ACID 1 * 1 g
Katalognr. XXXX116005.1G
Anbieter:  Chemicals
CAS Nummer:  
MATRIX SCI 3-AZIDOPROPIONIC ACID 1 * 1 g
CAS Nummer:  
Preis
618.23 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g