AuftragsverfolgungKontakt
Amphotericin B 85%
Glasflasche, 5 g
  ACRO455490050
Amphotericin B 85%
  ACRO455490050
 :  1397-89-3
Amphotericin B 85%
Amphotericin B 85%
Glasflasche, 5 g
 :  1397-89-3
SFr. 608.00
1 * 5 g
 :  (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
  •  :1397-89-3
  •  :C₄₇H₇₃NO₁₇
  •  :MFCD00877763
  •  :924.08 g/mol
  •  :>170 °C
  •  :Gefrierschrank
  • Appearance:
    Yellow to orange Powder
  • UV spectrum:
    Complies
  • Water:
    ≤10 %
  • HPLC:
    ≥80 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g