Gentamicinsulfat
Glasflasche, 5 g
Katalognr. ACRO455310050
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
- CAS Nummer:1405-41-0
- MDL-Nummer:MFCD00270181
- Schmelzender Platingehalt:218…237 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Assay:≥590 µg/mg (On dried basis)
- Loss on drying:≤18.0 % (Vacuum, 110°C, 3h)
- Sulfated ash:≤1.0 %
- pH:3.5 to 5.5 (c=4, water)
- Specific optical rotation:+107° to +121° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 g