AuftragsverfolgungKontakt
Ersatzteile-Sets
PM kit, 1260 and 1220 pumps, 1220, 1260, G1310-68741, AGLS
Katalognr. CTSA11-4147
Anbieter:   SCIENCIX
Ersatzteile-Sets
Katalognr. CTSA11-4147
Anbieter:  SCIENCIX
Ersatzteile-Sets
Ersatzteile-Sets
PM kit, 1260 and 1220 pumps, 1220, 1260, G1310-68741, AGLS
Preis
SFr. 209.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    PM kit, 1260 and 1220 pumps
  • Seq:
    33
  • Erstausrüster:
    AGLS
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    G1310-68741
  • Modell:
    1220, 1260