AuftragsverfolgungKontakt
Ersatzteile-Sets
Ersatzteile-Sets
PM kit, G1312 binary pump, 1050, 1090, 1100, 1120, 1200, 1220, 1260, G1312-68741, AGLS
Katalognr. CTSA11-4146
Anbieter:   SCIENCIX
Ersatzteile-Sets
Katalognr. CTSA11-4146
Anbieter:  SCIENCIX
Ersatzteile-Sets
Ersatzteile-Sets
PM kit, G1312 binary pump, 1050, 1090, 1100, 1120, 1200, 1220, 1260, G1312-68741, AGLS
Preis
SFr. 318.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    PM kit, G1312 binary pump
  • Seq:
    34
  • Erstausrüster:
    AGLS
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    G1312-68741
  • Modell:
    1050, 1090, 1100, 1120, 1200, 1220, 1260