AuftragsverfolgungKontakt
Vannas spring scissors, microserrated | Avantor
Vannas spring scissors, microserrated
Sharp, straight tips, 85 mm, 4 mm, 0,1 mm, +
Katalognr. FSCI15070-08
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Vannas spring scissors, microserrated
Katalognr. FSCI15070-08
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vannas spring scissors, microserrated
Vannas spring scissors, microserrated
Sharp, straight tips, 85 mm, 4 mm, 0,1 mm, +
Preis
SFr. 241.39
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stainless steel scissors are microserrated to minimise slippage.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, straight tips
  • Länge:
    85 mm
  • Seq:
    01
  • Gezahnt:
    +
  • Spitzengröße:
    0,1 mm
  • Spitzenlänge:
    4 mm