Analysemühle, A 10 basic
Product Details & Documents
Diese Batch-Mühle zeichnet sich durch eine einfache Bedienung über Tastenfelder aus und mahlt harte, spröde, weiche und faserige Materialien, da Proben direkt in der Mahlkammer verspröden können. Auch zähe, ölige und wässrige Proben können gemahlen werden. Leicht austauschbarer Schläger/Schneider für vielfältige Anwendungen.
- Zähler – Anzeige von Mahlzeit und Fehlercode.
- Digitaler Timer mit Intervallfunktion, integrierte Kühlanschlüsse.
- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer und niedrigen Geräuschpegel.
- Bajonettverschluss für den Deckel für einfaches und sicheres Verriegeln.
Die Mühle startet nur bei geschlossenem Deckel und kann im Stillstand geöffnet werden. Eine Schnellstoppfunktion erhöht die Sicherheit des Anwenders zusätzlich.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- Bezeichnung:A 10 basic mit CH-Stecker
- Seq:02
- Material des Mahlraums:Edelstahl 1.4301
- Nutzvolumen:50 ml
- Einschaltdauer ein/aus:10 min
- Stromaufnahme:500 W
- Drehzahlanzeige:OLED, mehrsprachig
- Gewicht:3 kg
- Cat. No.:412-0309
- Umfangsgeschwindigkeit:63 m/s
- Modell:A 10 basic
- B×T×H:130×145×250 mm
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:500/400 W
- Überlastungsschutz:Ja
- Max. Kornaufgabegröße:6 mm
- Drehzahl:22000 min⁻¹ fixiert
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungFürDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice