AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) | Avantor
n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
Glasflasche mit Verschluss mit Septum, 250 mL
Katalognr. 85819.230
Entzündlich
Gesundheit
Giftig
Umfeld
Anbieter:   VWR Chemicals
n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
Katalognr. 85819.230
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
Glasflasche mit Verschluss mit Septum, 250 mL
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
89.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:13,04712
  • Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–94,3 °C
  • Dichte:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–22 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  •  :Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
  • EINECS:203-777-6
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay (GC, on anhydrous basis):
    99-100 %
  • Color (APHA, Pt-Co):
    0-10
  • Water (KF):
    0-0.003 % w/w
  • Acidity (as Acetic acid):
    0-0.001 %
  • Residue after evaporation:
    0-0.0005 % w/w
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche mit Verschluss mit Septum
  • VE:
    250 mL