Hitzebeständige Handschuhe, uvex k-basic extra
, 10, Gelb, 300 mm
Katalognr. UVEX6017904
Anbieter: UVEX
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese grob gestrickten Handschuhe aus 100% Kevlar® sind mit Baumwolle gefüttert und schützen somit ideal vor Hitze und Schnitten.
- Temperaturbeständig bis +250 °C
- Hervorragender Schnittschutz
- Luftdurchlässig
- Sehr gute Wärmeisolierung bei direktem Kontakt mit warmen bis heißen Gegenständen
- Hoher Tragekomfort durch Baumwollfutter auf der Innenseite
Ideal für Schweißarbeiten, Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Glasindustrie und Gießereien.
Zertifizierung: EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
Lieferinformationen:
Verpackung:
Dokumente
UVEX6017904_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Handschuhgröße:10
- Farbe:Gelb
- Länge:300 mm
- Seq:02
- Cat. No.:UVEX6017904
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Modell:6658
- Trägermaterial:Baumwolle
- Stulpenart:Strickbündchen
- Messgerät:7
- EN Standard:EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)