AuftragsverfolgungKontakt
Elektronische Überkopfrührer, MICROSTAR control | Avantor
Elektronische Überkopfrührer, MICROSTAR control
MICROSTAR 7,5 control Überkopfrührer
Katalognr. 441-0464
Anbieter:   IKA
Elektronische Überkopfrührer, MICROSTAR control
Katalognr. 441-0464
Anbieter:  IKA
Elektronische Überkopfrührer, MICROSTAR control
Elektronische Überkopfrührer, MICROSTAR control
MICROSTAR 7,5 control Überkopfrührer
Preis
SFr. 1’740.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Überkopfrührer eignen sich besonders für Spezialanwendungen. Die Geräte vereinen hohe Leistung mit höchster Qualität und benötigen minimalen Platz.
  • Schnelles, reaktionsschnelles Display für maximale Sichtbarkeit und chemische Beständigkeit
  • Übersichtliches Display mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
  • Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch sensitiver Reaktionen und für Erinnerungsfunktionen
  • USB-Schnittstelle zur Parameterdokumentation mit labworldsoft® oder zum Aufspielen von Firmware-Updates
  • Intuitive und einfache Bedienung; berührungsempfindliche Oberfläche für lange Lebensdauer
  • Temperaturanzeige auf dem Display
  • Chemikalienbeständiges Gehäuse mit gehärtetem Glas
  • Tastensperre
Mikroprozessorgesteuerte Drehzahlüberwachung sorgt für konstante Drehzahl auch bei Viskositätsschwankungen. Hochmoderne Vibrationssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Grenzwerten und stoppen den Prozess automatisch.
Temperaturmessbereich: -10 bis +350 °C.
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    MICROSTAR 7,5 control Überkopfrührer
  • Seq:
    01
  • Max. Viskosität:
    4000 mPas
  • Spannfutterbereich:
    0,5 - 8,0 mm
  • Max. Drehmoment am Spannfutter:
    7,5 Ncm
  • Drehzahlbereich I:
    30 - 2000 min⁻¹
  • Gewicht:
    1,18 kg
  • Permissible relative humidity:
    80%
  • Cat. No.:
    441-0464
  • Modell:
    MICROSTAR 7,5 control
  • Steckkupplung Ø:
    32/22 mm
  • B×T×H:
    60×110×123 mm
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
    32/22 W
  • Max. Rührmenge H₂O:
    5 L
  • Permissible ambient temperature:
    5…40 °C
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20118833
    H 71.45 Temperature sensor 450 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 735.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 620-8104
    Verlängerungskabel zur räumlichen Trennung von Gerät und Fühler, verhindert Beschädigungen durch vom Medium freigesetzte Dämpfe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 303.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2951
    Dissolverrührer
    80 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 404.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA25004318
    IKA [scale] Wägestativ, Kapazität 5 bis 6000 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’230.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2962
    Zentrifugalrührer
    100/24 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 341.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA25007821
    R 60.1 werkzeugfreie Spannvorrichtung
    findet Einsatz mit MINISTAR 20/40/80 digitale und regelbare Überkopfrührer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 122.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2944
    Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab- Ø 25 - 36 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm
    T 50 basic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 544.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2954
    Dissolverrührer
    42 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 628.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Kleine Konfigurationen mit bis zu 3 Geräten können gleichzeitig gesteuert werden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2912
    Propellerrührer mit 3 Flügeln
    55 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 475.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0316
    Glasbeschichteter Fühler zur Verwendung mit Kontaktthermometern vom Typ ETS-D5 und VT-5
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 436.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2129
    Plattenstativ, 200×316 mm, Stab 16 mm Ø mit 1000 mm Höhe
    T 18 basic, T 25 digital
    Plattenstativ R 1827
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2901
    Propellerrührer mit 4 Flügeln
    50 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 227.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2901
    Plattenstativ, 200×316 mm, Stab 16 mm Ø mit 800 mm Höhe
    T 18 basic, T 25 digital
    Plattenstativ R 1826, Platte 200x316 mm, Stab 800 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 478.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-1047
    Plate stand R 1825, 200×316 mm, rod 16 mm Ø with height 560 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 433.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-9213
    Flexible Kupplung für Glasrührwellen Ø 6 - 10 mm, max. Drehmoment 10 Ncm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 460.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20001203
    Spiralrührer
    50 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0004
    Kreuzmuffe, 25 - 36 mm Spannbereich Stativ, 5 - 21 mm Spannbereich Ausleger
    T 50 basic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 180.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2911
    Propellerrührer mit 3 Flügeln
    45 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 455.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2912
    Teleskop-Stativ, 460×420 mm, Stativstab 34 mm Ø, von 620 - 1010 mm Höhe verstellbar
    T 50 basic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’930.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA25006431
    R 1346 (PTFE-coated) Propeller stirrer, 4-bladed, 350 mm shaft length, Stirrer Ø 58 mm, Shaft Ø: 8 mm (uncoated part Ø: 6 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 372.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2999
    Rührschaftschutz
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 274.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2961
    Zentrifugalrührer
    60/15 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 256.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2931
    Ankerrührer
    45 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 578.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2903
    Propellerrührer mit 4 Flügeln
    100 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 280.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2970
    Schraubenrührer aus Edelstahl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 205.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0252
    Ersatzmessfühler aus Edelstahl für ETS-D5
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 299.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-9114
    H-Stativ, Platte 460×420 mm, Stativstab 34 mm Ø, 1010 mm lang
    T 50 basic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’040.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2932
    Ankerrührer
    90 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 699.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2943
    Spannhalter zum Sichern von Gefäßen, Stativ Ø 8 - 16 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm
    T 18 basic, T 25 digital
    Klemmvorrichtung RH 3
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 443.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, mit Zugriff auf die komplette Gerätebibliothek
    Alle Konfigurationen mit beliebig vielen Geräten können gleichzeitig gesteuert werden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2942
    Flächenrührer
    70 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 274.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003417
    Becherabdeckung, BC 1000, Silikon, für 600 und 1000-ml-Becher
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 27.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20117772
    H 71.32 Temperature sensor 320 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 679.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-0038
    Stativhalterung für Rührwellenschutz
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 325.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2125
    Propellerrührer, 3-flügelig (PTFE)
    75 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 821.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2120
    Ersatz-Blattrührer aus Edelstahl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 241.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-0344
    Temperaturfühler, beschichtet
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 401.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2922
    Turbinenrührer
    50 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 392.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Rührer - Ø
    Schaft - Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-2921
    Turbinenrührer
    30 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 306.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20001206
    Radialrührer, R 3004, Welle (Ø×L) 8,0×359 mm, Rührer Ø 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 443.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2923
    Kreuzmuffe 6 - 16 mm Ø Stativ, 6 - 16 mm Ø Verlängerungsarm
    T 18 basic, T 25 digital
    Halteklemme R 182
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 138.00