Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
GHS-Piktogramme
Pre-cut GHS labels with symbols GHS06 - Acute Toxicity, B-7541, PIC 1809-21*21-B7541-RLL-DC, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 21×21 mm, 250 labels/roll
Catalog # BRDY834188
Supplier:   Brady
GHS-Piktogramme
Catalog # BRDY834188
Supplier:  Brady
GHS-Piktogramme
GHS-Piktogramme
Pre-cut GHS labels with symbols GHS06 - Acute Toxicity, B-7541, PIC 1809-21*21-B7541-RLL-DC, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 21×21 mm, 250 labels/roll
Price
SFr. 81.10
Log in for availability
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
    Schwarz und rot auf weiß
Specifications
  • Typ:
    B-7541
  • Farbe:
    Schwarz/rot/weiß
  • Bezeichnung:
    Pre-cut GHS labels with symbols GHS06 - Acute Toxicity
  • Abmessungen:
    21×21 mm
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    47
  • Modell:
    PIC 1809-21*21-B7541-RLL-DC
  • Verpackt:
    250 labels/roll
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl