GHS-Piktogramme
Vorgeschnittene GHS-Etiketten mit GHS01 Symbol - Explosiv, B-7541, PIC 1801-21*21-B7541-RLL-DC, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 21×21 mm, 250 labels/roll
BRDY834184
: Brady
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:Vorgeschnittene GHS-Etiketten mit GHS01 Symbol - Explosiv
- Abmessungen:21×21 mm
- Material:Polyester
- Seq:02
- Modell:PIC 1801-21*21-B7541-RLL-DC
- Verpackt:250 labels/roll
- Klebstoff:Permanent, Acryl