AuftragsverfolgungKontakt
TechniCloth® Reinraumtücher | Avantor
TechniCloth® Reinraumtücher
STX609, 230×230 mm, 10 Tücher/Beutel, 4 Packungen mit 25 Tüchern
Katalognr. 115-2445
Anbieter:   Texwipe
TechniCloth® Reinraumtücher
Katalognr. 115-2445
Anbieter:  Texwipe
TechniCloth® Reinraumtücher
TechniCloth® Reinraumtücher
STX609, 230×230 mm, 10 Tücher/Beutel, 4 Packungen mit 25 Tüchern
Preis
SFr. 329.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
TechniCloth® wipes are made from a hydroentangled, non woven blend of 55% cellulose and 45% polyester. This fabric blend combines the highly absorbent properties of a natural fibre with the cleanliness and strength of a synthetic wipe.
  • Designed for general purpose wiping where economy and cleanliness are of critical importance
  • Ideal for applications where high absorbency and low extractables are prime considerations
  • Excellent for picking up aqueous spills
With low particle counts, low extractable levels and solvent compatibility, TechniCloth® is ideal for general wiping and spill control in controlled environments.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 bzw. M 4.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Achtung! Bitte beachten: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Technische Daten
  • Verpackt:
    10 Tücher/Beutel, 4 Packungen mit 25 Tüchern
  • Bezeichnung:
    STX609
  • L×B:
    230×230 mm
  • Seq:
    15
  • Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:
    0,01 g/m²
  • Fasern (>100 µm):
    55000/m²
  • Partikelabgabe (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 Test:
    20×10⁶/m²
  • Absorptionsrate:
    <0,3 s
  • Ionen - Natrium:
    34 ppm
  • Cat. No.:
    115-2445
  • Modell:
    TechniCloth®
  • Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:
    0,03 g/m²
  • Ionen - Kalium:
    1,0 ppm
  • Partikelabgabe (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test:
    0,997×10⁶/m²
  • Absorptionsvermögen:
    360 ml/m²
  • Grundgewicht:
    69 g/m²
  • Ionen - Chlorid:
    16 ppm