Pulverprobenehmer
Verlängerungsstab, Edelstahl 316L, 1000 mm
Katalognr. SAMP1035E-1000
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Der Pulverprobenehmer ist speziell für große Volumina in großen Tiefen konzipiert.
- Einstellbare Länge und Design mit glänzender Oberfläche
- Extrem starke und robuste Verlängerungsstangen
Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
Technische Daten
- Bezeichnung:Verlängerungsstab
- Länge:1000 mm
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:06