AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Dichtungen
Rotor seal, 5-pos. 7-port (1200 bar), 1290, 5068-0005, AGLS
Katalognr. CTSA11-3472
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSA11-3472
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Rotor seal, 5-pos. 7-port (1200 bar), 1290, 5068-0005, AGLS
Preis
SFr. 728.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Rotor seal, 5-pos. 7-port (1200 bar)
  • Seq:
    53
  • Erstausrüster:
    AGLS
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    5068-0005
  • Modell:
    1290