AuftragsverfolgungKontakt
RoboSep™ Puffer | Avantor
RoboSep™ Puffer
5X Konzentrat
Katalognr. STMC20124
Marketsource
RoboSep™ Puffer
Katalognr. STMC20124
Marketsource
RoboSep™ Puffer
RoboSep™ Puffer
5X Konzentrat
Preis
SFr. 195.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
RoboSep™-Puffer wird für EasySep™-Zelltrennprotokolle empfohlen, die von RoboSep™ durchgeführt werden.
Anwendung: Immunologie
Spezies: Mensch, Maus, nicht menschlicher Primat, andere, Ratte
Bitte beachten Sie, dass bei jedem Kauf eines RoboSep™-Reagenzienkits eine oder zwei Flaschen Puffer enthalten sind.
Achtung! Bitte beachten: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    5X Konzentrat