Vydac C8, HPLC columns
Analytisch, C8, 5 µm, 4,60 mm, 125 mm
Katalognr. VYD-5C8-125D
Anbieter: Avantor
Direkt zu
Product Details & Documents
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
Technische Daten
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Länge:125 mm
- Seq:01
- Phase:C8