Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
GHS-Piktogramme
Pre-cut GHS labels with symbols GHS05 - Corrosive, B-7541, PIC 1808-21*21-B7541-RLL-DC, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 21×21 mm, 250 labels/roll
Katalognr. BRDY834181
Anbieter:   Brady
GHS-Piktogramme
Katalognr. BRDY834181
Anbieter:  Brady
GHS-Piktogramme
GHS-Piktogramme
Pre-cut GHS labels with symbols GHS05 - Corrosive, B-7541, PIC 1808-21*21-B7541-RLL-DC, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 21×21 mm, 250 labels/roll
Preis
81.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
    Schwarz und rot auf weiß
Technische Daten
  • Typ:
    B-7541
  • Farbe:
    Schwarz/rot/weiß
  • Bezeichnung:
    Pre-cut GHS labels with symbols GHS05 - Corrosive
  • Abmessungen:
    21×21 mm
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    38
  • Modell:
    PIC 1808-21*21-B7541-RLL-DC
  • Verpackt:
    250 labels/roll
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.