GHS-Piktogramme
GHS-etiketten mit Symbolen GHS05, B-7541, PIC 1808-100*100-B7541-RLL-C, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 100×100 mm, 250 labels/roll
Catalog # BRDY814030
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Dokumente
Specifications
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:GHS-etiketten mit Symbolen GHS05
- Abmessungen:100×100 mm
- Material:Polyester
- Seq:44
- Modell:PIC 1808-100*100-B7541-RLL-C
- Verpackt:250 labels/roll
- Klebstoff:Permanent, Acryl