Natriumazid 99+%
Plastic bottle, 500 g
Katalognr. J21610.36
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Sodium triazide
- CAS Nummer:26628-22-8
- Formel:NaN₃
- MDL-Nummer:MFCD00003536
- Molekulargewicht:65.01 g/mol
- Merck-Index:14,08581
- Schmelzender Platingehalt:∼275 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,846 g/cm³
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:247-852-1
- UN:1687
- ADR:6.1,II
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Form:White crystalline powder
- Assay (Unspecified):≥99.0%
- Loss on Drying:≤0.5%
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- VE:500 g