AuftragsverfolgungKontakt
Natriumazid 99+%
Natriumazid 99+%
Plastic bottle, 100 g
Katalognr. J21610.22
Giftig
Gesundheit
Natriumazid 99+%
Katalognr. J21610.22
CAS Nummer:  26628-22-8
Natriumazid 99+%
Natriumazid 99+%
Plastic bottle, 100 g
CAS Nummer:  26628-22-8
Preis
SFr. 164.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Sodium triazide
  • CAS Nummer:26628-22-8
  • Formel:NaN₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003536
  • Molekulargewicht:65.01 g/mol
  • Merck-Index:14,08581
  • Schmelzender Platingehalt:∼275 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,846 g/cm³
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Form:
    White crystalline powder
  • Assay (Unspecified):
    ≥99.0%
  • Loss on Drying:
    ≤0.5%
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 g