Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-853
Product Details & Documents
Diese Einweghandschuhe bestehen aus einem fortgeschrittenen proprietären Nitrilmaterial. Dieses sorgt für besseres Tastgefühl, Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit sowie für bis zu dreimal höhere Durchstichfestigkeit als bei Einweghandschuhen aus Latex oder Vinyl.
- Verlängerte Stulpe bietet zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Arm
- Antiadhäsive Eigenschaften in der Handschuhrezeptur sorgen für Resistenz gegen Klebebänder und Klebstoffe, außerdem ermöglichen sie Arbeitern verbesserte Effizienz und Geschwindigkeit
- Enthalten kein Naturkautschuk-Latex oder Puder zum Schutz der Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknen
- Strukturierte Finger sorgen für starken, effizienten Griff und einen ausgezeichneten Schutz des Arbeiters
- Zugelassen zur Verwendung mit Chemotherapie-Medikamenten
Ideal für den Einsatz in analytischen Tests, Biotechnologien, Laboranwendungen und pharmazeutischer Herstellung.
Zertifizierung: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
ANSE93-853
Bilder 360
ANSE93-853^8.5-9_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Handschuhgröße:11,5 - 12
- Verpackt:40/Box
- Farbe:Blau
- Länge:295 mm
- Seq:07
- Stärke:0,14 mm
- Oberfläche:Strukturierte Fingerspitzen
- Cat. No.:112-5160
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Antistatisch:+
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS