Flaschen, Weithals, LDPE
1000 ml, 65 mm, Natur
RIXIU3S0310100065
LDPE, natur, mit Schraubverschlüssen.
- Beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
- Temperaturbeständigkeit: –20 bis +70 °C
Optimal für die Probenahme, Lagerung und den Transport. Ideal für pastöse Medien und körnige Materialien. Die Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen und Reinigen.
Caution: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
- Gewinde:65 mm
- Kapazität:1000 ml
- Farbe:Natur
- Seq:05