Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
GHS-Piktogramme
Vorgeschnittene GHS-Etiketten mit GHS01 Symbol - Explosiv, B-7541, PIC 1801-50*50-B7541-RLL-DC, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 50×50 mm, 250/Rolle
Catalog # BRDY814032
Supplier:   Brady
GHS-Piktogramme
Catalog # BRDY814032
Supplier:  Brady
GHS-Piktogramme
GHS-Piktogramme
Vorgeschnittene GHS-Etiketten mit GHS01 Symbol - Explosiv, B-7541, PIC 1801-50*50-B7541-RLL-DC, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 50×50 mm, 250/Rolle
Price
SFr. 215.00
Log in for availability
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
    Schwarz und rot auf weiß
Specifications
  • Typ:
    B-7541
  • Farbe:
    Schwarz/rot/weiß
  • Bezeichnung:
    Vorgeschnittene GHS-Etiketten mit GHS01 Symbol - Explosiv
  • Abmessungen:
    50×50 mm
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    05
  • Modell:
    PIC 1801-50*50-B7541-RLL-DC
  • Verpackt:
    250/Rolle
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl