Vessel cannulation forceps
0,35 mm Ext.Ø tubing size, Inox, 115 mm, Abgewinkelt
Catalog # FSCI18403-11
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Bezeichnung:0,35 mm Ext.Ø tubing size
- Länge:115 mm
- Material:Inox
- Seq:01
- Spitzenform:Abgewinkelt
- Cat. No.:FSCI18403-11
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.