AuftragsverfolgungKontakt
Bajonettfilter, X-plore®
Bajonettfilter, X-plore®
Filterpad-Platte
Katalognr. DRAE6738039
Anbieter:   Dräger
Bajonettfilter, X-plore®
Katalognr. DRAE6738039
Anbieter:  Dräger
Bajonettfilter, X-plore®
Bajonettfilter, X-plore®
Filterpad-Platte
Preis
SFr. 36.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Sortiment an Filtern mit einem Dräger-spezifischen Bajonettanschluss für X-plore® 3300/3500 Halbmasken und X-plore® 5500 Vollmasken.
  • High level of user safety, great fit under face shields and visors
  • Robust gas filter with a blue ABS plastic housing (boiling point >65 °C)
  • White particle filter housing for easy identification of P3 filters
  • Option to upgrade a gas filter to a combination filter by simply adding a P1 or P2 pad or Dräger X-plore® Pure filter
  • Safe, quick and easy bayonet connection with clear guidance for positioning the filter securely
  • Filters inserted top-down for secure positioning
  • Shelf life (from date of production): Gas and combination filters 6 years, particle filters 12 years, pads 3 years
  • Prefilters, to protect combination filters against clogging and blocking
Certifications: CE-zertifiziert (EN 14387, EN 143:2000/A1:2006); Beschriftung „R“ (Kombifilter): zertifiziert für die Wiederverwendung (mehr als eine Schicht)
Zertifiziert nach australischem Standard AS/NZS 1716 (SAI Global)
Technische Daten
  • Typ:
    Filterpad-Platte
  • Seq:
    09