Polysorbat 20, J.T.Baker®
Glass bottle, amber, narrow mouth, PVC-coated, 4 L
Anbieter: Avantor
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- CAS Nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-Nummer:MFCD00165986
- Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-018-3
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- Identification (by IR):Passes Test
Technische Daten
- Packung:Glass bottle, amber, narrow mouth, PVC-coated
- VE:4 L