Griffinbecher, PP
5000 ml, 247 mm, 203 mm, 250 ml
Katalognr. BURK7122-5000
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Laborbecher nach DIN 12331 und ISO 7056 (Glas), vielseitig einsetzbar.
- PP, hochtransparent
- Aufgedruckte blaue Skala
- Bruchsicher
Bei der Abnahme größerer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Dokumente
BURK7122-0250_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:203 mm
- Graduierungsintervall:250 ml
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:247 mm
- Seq:09
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.