VWR®, Arbeitsplatzspender
Arbeitsplatz-Ausgabebehälter, 4 Fächer, , 278×158×217 mm
Katalognr. 216-2005
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Kristallklare Behälter für kleine Lagerartikel wie Pipettenspitzen, Röhrchen, Armaturen, Fingerlinge und andere kleine Schüttgüter.
- Die Abdeckung mit Klappdeckel auf einer großzügigen Öffnung macht das Befüllen und Entnehmen von Objekten zum Kinderspiel und schützt zudem vor Staub
- Vier Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Speicheranforderungen abzudecken
- Mit Antirutsch-Gummifüßen
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue VWR® For Your Space
Product Literature
Technische Daten
- Bezeichnung:Arbeitsplatz-Ausgabebehälter, 4 Fächer
- Seq:04
- B×T×H:278×158×217 mm