VWR®, Arbeitsplatzspender
Arbeitsplatz-Ausgabebehälter, 1 Fach, , 180×175×235 mm
Katalognr. 216-2002
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Kristallklare Behälter für kleine Lagerartikel wie Pipettenspitzen, Röhrchen, Armaturen, Fingerlinge und andere kleine Schüttgüter.
- Die Abdeckung mit Klappdeckel auf einer großzügigen Öffnung macht das Befüllen und Entnehmen von Objekten zum Kinderspiel und schützt zudem vor Staub
- Vier Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Speicheranforderungen abzudecken
- Mit Antirutsch-Gummifüßen
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
VWR® Collection Selection Catalogue VWR® For Your Space
Produktliteratur
Technische Daten
- Bezeichnung:Arbeitsplatz-Ausgabebehälter, 1 Fach
- Seq:01
- B×T×H:180×175×235 mm