Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0.00 SFr.
Auftragserfassung
Login
/
Register
Produkte
Überblick
Life Science Produkte
Zellbiologie
Seren
Medien
Zusätze und Antibiotika
Zytokine, Wachstumsfaktoren und Hemmstoffe
Transfektion
Extrazelluläre Matrix und beschichtete Platten
Zellkultur-Verbrauchsmaterialien
Antikörper
Immuno- und zellbasierte Assays
Zellbiologie-Geräte und -Instrumente
Genomik
Probenvorbereitung für Nukleinsäuren
Klonierung und Genbearbeitung
Sequenzierung
DNA-Elektrophorese
Amplifikation
Mikrobiologie
Nährmedien für die Mikrobiologie
Schnelltests
Tests für Mikroorganismen
Färbelösungen
Sets für die Mikroskopie
Hygienekontrolle und -überwachung
Anaerobe Materialien und Gasgeneratoren
Luftkeimsammler
Kolonienzähler
Gravimetrische Verdünner
Närhrmedienbereiter
Medien-Dispenser
Proteomik
Proteinextraktion
Protein-Aufbereitung
Elektrophorese und Blotting
Proteinnachweis und -quantifizierung
Antikörper
Protein-Linking und -Markierung
Peptidsynthese
Geräte & Instrumente
Autoklaven und Sterilisatoren
Waagen
Laborwaagen
Industriewaagen
Feuchtebestimmer
Zentrifugen
Minizentrifugen
Mikrozentrifugen
Tischzentrifugen
Standzentrifugen
Umwelt
Wasserprobennehmer
Flockung
Durchflussmesser
Trübungsmessgeräte
BSB-Messgeräte
Spektralphotometer
Biophotometer
Flammenphotometer
Reflektometer
Heizen und Kühlen
Kryothermostate und Umlaufkühler
Heizthermostate und Einhängethermostate
Bäder, Wasserbäder und Schüttelbäder
Kühlschränke
Gefriergeräte
Ultratiefkühlschränke
Kryolagerung
Inkubatoren
Klimaprüfkammern
Standard-Trockenschränke
Hochtemperaturöfen
Öfen
Liquid-Handling-Geräte
Dilutoren und Verdünner
Flaschenaufsatz-Dispenser
Mechanische Pipetten
Mikrobiologie
Luftkeimsammler
Laborhomogenisatoren
Standard-Labormischer
Medien-Dispenser
Kolonienzähler
Mikroskopie
Mikroskope
Kameras
Beleuchtung
Lupen
Mixer, Rührer, Schüttler, Homogenisatoren
Homogenisatoren
Mühlen
Schüttler
Rührer
Vortex-Mischer
Gewebehomogenisatoren
Mörser und Stößel
Physikalische Messungen
Viskosimeter
Soxhlet-Extraktion
Refraktometer
Polarimeter
Destillationssysteme
Flammpunkttester
Dichtemessgeräte
Aräometer
Temperaturfühler
Kalorimeter
Manometer
Schmelzpunkt-Bestimmungsgeräte
Pumpen
Peristaltikpumpen
Dosierpumpen
Vakuumpumpen
Vakuum-Drehschieberpumpen
Thermometer und Hygrometer
Digitalthermometer
Analoge Thermometer
Hygrometer
Diagrammschreiber
Labormöbel
Werkbänke
Bänke für Umkleideräume
Regale
Regale für Umkleidebereiche
Tische und Werkbänke
Tische
Wägetische
Modulare Arbeitsstationen
Laborstühle und Hocker
Leitern und Tritthocker
Abzüge und Einhausungen
Apotheken-Abzüge
Abzugsschränke
Tierforschungsanlagen
Waagen-Schutzgehäuse
Abzugshauben für Chemikalien
Forensische Abdeckungen
Filterabzüge ohne Abluftleitung
Laminar-Flow-Werkbänke
Transportwagen
Handschuhboxen
Laborverbrauchsmaterial
Glaswaren
Kulturröhrchen
Vials und Probenfläschchen
Flaschen
Laborflaschen/Kolben
Graduierte Zylinder
Becher und Bechergläser
Dosen
Verdampfungsschalen und -gefäße
Trichter
Küvetten
Glasgeräte für Destillation
Exsikkatoren
Anatomie, Pathologie und klinische Medizin
Objektträger
Deckgläser
Zählkammern
Injektionsnadeln
Medizinische Spritzen
Tupfer für klinische Anwendung
Mund- und Zungenspatel
Lanzetten
Klingen
Probenbehälter
Färbetröge
Färbegestelle
Filtration
Verteiler
Flaschenaufsatz-Filtereinheiten
Filterkapseln
Spritzenvorsatzfilter
Entlüftungsfilter
Dialyseschläuche
Membranfilter
Tangentialfluss-Systeme
Filterplatten
Filterscheiben
Filterpapiere
Zentrifugalgeräte
Allgemeine Kunststoffartikel
Ballonflaschen
Kunststoffflaschen
Zellkultur-Flaschen und -Kolben
Zentrifugenröhrchen
Reagenzglasgestelle
Versiegelungsmatten und -folien
Wägeschiffchen aus Kunststoff
Pasteur- und Transferpipetten
Petrischalen
Deep-Well-Mikroplatten
Kryo-Vials
Serologische Pipetten
Schmelztiegel und Laborbedarf aus Metall
Schmelztiegel
Wägeschalen
Skalpelle
Zangen
Pinzetten
Scheren
Aluminiumverschlüsse
Stative
Siebe
Magnetrührstäbchen
Liquid Handling
Manuelle Pipettenspitzen
Roboter-Spitzen
Reservoirs
Flaschenaufsatz-Dispenser
Büretten
Mechanische Pipetten
Pasteur- und Transferpipetten
Automatisierte Liquid-Handling-Systeme
Stepper und Mehrfachdispenser
Pipettierhilfen und Füllgeräte
Elektronische Pipetten
Elektrochemie
pH-Elektroden
Ionenselektive Elektroden
Leitfähigkeitselektroden
Sauerstoffelektroden
Redox-Elektroden
Chemikalien
Chemikalien nach Marke
Chemikalien nach Methoden
HPLC
Titration
pH-Messung
UV/VIS-Spektroskopie
Löslichkeitstests
Gas-Chromatographie (GC)
Leitfähigkeitsmessung
Standards für physikalische Eigenschaften
Kernspinresonanz (NMR)
AAS/ICP
Stickstoffbestimmung
Chemikalien nach Kategorie
Organische Synthese
Kundenspezifische Fertigungslösungen
Chromatographie
Probenvorbereitung
Spritzenvorsatzfilter
Festphasenextraktionsplatten
Automatische Extraktionssysteme
Säulen für die Probenvorbereitung
Manuelle Festphasenextraktionseinheit
Festphasenextraktions-Sorbentien
Festphasenextraktions-Säulen, -Kartuschen und -Scheiben
Flüssigchromatographie
U/HPLC-Systeme
Chromatographie-Säulen
Chromatographie-Vials
Spritzen
Fittings, Schläuche und Zubehör
Schüttgut
Gas-Chromatographie (GC)
Gas-Chromatographie Geräte
Chromatographie-Software
Chromatographie-Säulen
Gas-Chromatographie Anschlüsse und Zubehör
Chromatographie-Spritzen
Injektionsnadeln
Gasgeneratoren und Zubehör
Gas-Chromatographie Derivatisierungsreagenzien
Gas-Chromatographie Lösungsmittel
TLC/HPTLC
Platten
Geräte und Zubehör für DC
HPLC-Lösungsmittel
Präparative und Flash-Chromatographie
Präparative Laborgeräte
Chromatographie-Software
Präparative und Flash-Chromatographiesäulen
Sorbentien (Bulk-Mengen))
ACS-Lösungsmittel
Schläuche und Verbinder
Flash-Chromatographie-Systeme
Silikone
Zusatzstoffe
Klebstoffe und Dichtstoffe
Beschichtungen und Dispersionen
Leitfähige Materialien
Elastomere
Hochkonsistente Kautschuke
Flüssige Silikonkautschuke
Elastomere mit niedriger Viskosität
Silikon-Tinten
Schmiermittel
Polymere und Katalysatoren
Vergießen und Einkapseln
Primer
Hautpflege-Inhaltsstoffe
Produkte für das Gesundheitswesen
Klinische Chemie
Analysatoren
Tests zum Nachweis von Drogenmissbrauch
Serologische Tests
Chemie und Immunanalyse
Blut- und Probenentnahme sowie -transport
Blutentnahme
Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
Probenbehälter
Klinische Tupfer
Probenbeutel
Proben-Transportbehälter
Kühlpacks und -akkus
Chirurgische Abdecktücher
Temperaturindikatoren
Tupfer
Blutentnahmeröhrchen
Histologie und Zytologie
Verbrauchsmaterialien für die Gewebeverarbeitung
Histologie und anatomische Pathologie
Färbemittel für die Histologie
Mikroskopie- und Färbereagenzien
Archivierung und Lagerung
Färbung
Hämatologie
Zellzähler
Färbemittel für die Hämatologie
Röhrchenrotatoren und Rollenmischer
Medizinische Spritzen
Injektionsnadeln
Reagenzien für die Hämatologie
Allgemeine klinische Geräte
Zentrifugen
Mikroskope
Kühl- und Tiefkühllagerung
Biologische Sicherheitswerkbänke
Wasseraufbereitungssysteme
Klinische Mikrobiologie
Mikrobiologische Färbemittel
Trockennährmedien
Fertigmedien
Mikrobiologische Farbstoffe
CO2-Inkubatoren
Parasitenanalyse
Bakterielle Testkits, Virale Testkits und Kontrollen
Verbrauchsmaterialien für die Mikrobiologie
Kolonienzähler
Klinische Qualitätskontrolle
Kontrollierte Umgebung, Arbeitsschutz & PSA
Handschuhe und Handschutz
Labor-Handschuhe
Reinraum-Handschuhe
Chemikalienschutz-Handschuhe
Handschuhe für industrielle Anwendungen
Handschuhe für spezielle Anwendungen
Personen- und Produktschutz
Augen- und Gesichtsschutz
Atemschutz
Gehör- und Kopfschutz
Einwegbekleidung
Wiederverwendbare Bekleidung und Arbeitskleidung
Schuhe und Stiefel
Hautschutz und Hygiene
Absturzsicherung
Gasdetektion
Strahlenschutz
Gasdetektionssysteme
Notfall- und Erste-Hilfe-Ausrüstung
Erste-Hilfe-Kästen
Verbände und Wundversorgung
Augenspülung
Notduschen
Feuerlöschdecken
Rettungs- und Evakuierungsausrüstung
Gebäudeschutz und Reinigung
Absorptionsmaterial
Reinigung und Desinfektion
Abfallmanagment und Recycling
Oberflächenschutz
Matten/Bodenbeläge
ESD-Kontrolle
Klebebänder
Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO)
Geräte und Zubehör
Drucker und Etiketten
Klebebänder und Schreibwaren
Verpackungen
Abdeckungen und Überzüge
Flüssigkeitsmanagement
Wafer- und Die-Handling
Handhabung und Lagerung von Chemikalien
Umwelt-Monitoring
Handschuhboxen und -beutel
Werkzeuge und Industriebedarf
Schleifmittel
Klebstoffe, Dichtstoffe und Klebebänder
Chemische Schmierstoffe
Elektrotechnik und Beleuchtung
Elektrowerkzeuge
Werkzeug-Sets
Befestigungselemente, Klemmen und Gurte
Handwerkzeuge
Labor- und Permanentmarker
Wagen und Rollwagen
Sicherheitsbehälter
Mess- und Nivellierwerkzeuge
Flüssigkeitsmanagement
Flüssigkeitspumpen
Masterflex Peristaltikpumpen
Kolbenpumpen
Zahnradpumpen
Spritzenpumpen
Zentrifugalpumpen
Membranpumpen
Fass-/Transferpumpen
HPLC-/Gel-PC-Pumpen
Mikrofluidische Pumpen
Schlauchpumpen und Schlauchleitungspumpen
Exzenterschneckenpumpen
Drehkolbenpumpen
Schläuche und Fittings
Masterflex Pumpschläuche
Flexible Transferschläuche
Starre Transferschläuche
Fittings und Verbinder
Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Dichtungen
Zubehör für Schläuche
Flüssigkeitsmessung und -steuerung
Ventile
Durchflussanzeiger
Durchflussschalter/Strömungsschalter
Durchflusssensoren/Strömungssensoren
Füllstandssensoren
Durchflussmesser
Single-Use-Systeme und Verbrauchsmaterialien
Bioprozess-Filtration
Baugruppen für Flüssigkeitstransfer
Probenahmesysteme
Single-Use-Systeme für Lagerung und Mischung in Beuteln
Single-Use-Systeme
Rührsysteme
Bioprozess-Behälter
Kundenspezifische Bioprozess-Systeme
Biopharmazeutische Rohstoffe & Hilfsstoffe
Aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API)
Pharmazeutische Hilfsstoffe
Puffer-Management
Gebrauchsfertige Pufferlösungen, Reagenzien und Zellkulturmedien
J.T.Baker Verpackungssysteme für Direktabfüllung
Flowmor-Verpackungssystem
Services
Überblick
Labor- und Produktionsservices
Einkauf & Materialmanagement-Services
Einkauf & Lieferkette
Lagermanagement - Lösungen
Chemikalienmanagement - Lösungen
Allgemeine Labor-Serviceleistungen
Technischer Labor Service
Wissenschaftlicher Service
Medien- und Pufferherstellung
Services für Probenmanagement
Services für die Produktion
Kritische Umgebung & Desinfektion
Produktionsprozess-Bereitschaft
Planung und Materialmanagement
Services zur Downstream-Optimierung
Beratung für Geschäftsprozesse
Lean Consulting
Projektmanagement
Einkauf & Lieferantenmanagement
Marketsource - Beschaffungslösungen
Marketsource - Online Produktportfolio
Geräte & Instrumente – Serviceleistungen
Herstellerübergreifende technische Services
Konformität - Service
Serviceangebote für Geräte
Temperaturgeregelte Einheiten
Waagen und Wägeausrüstung
Chromatographie und Massenspektroskopie
Abzüge und Sicherheitsschränke
Laborgeräte und Instrumente
Pipettenkalibrierung und Volumenprüfung
Die Reise eines Medikaments
Optimierung des Downstream-Prozesses
Digitale Lösungen
Überblick
Workflow-Optimierung
Software-Lösungen
Chemikalien-Management
Geräte-Management
Hardware-Lösungen
E-Business
Inventory Manager
E-Business-Tools
B2B eBeschaffung
SmartScience
Daten, Kennzahlen & Analytische Lösungen
Digitale Serviceleistungen
Anwendungen
Überblick
Bioprozess
Monoklonale Antikörper (mAk)
Rekombinante Proteine
Rekombinante Proteine – Upstream-Verarbeitung
Rekombinante Proteine – Downstream-Verarbeitung
Rekombinante Proteine – Formulierung und Endabfüllung
Gen-Therapie
Maßgeschneiderte Gentherapie in skalierbarer Form
Gen-Therapie – Upstream-Prozess
Gen-Therapie – Downstream-Prozess
Gen-Therapie – Endabfüllung
Wichtige Punkte bei der Herstellung viraler Vektoren
Zelltherapie
Zelltherapie - Upstream-Processing
Zelltherapie - Downstream-Processing
Zelltherapie - Endabfüllung
Versprechen und Potenzial: Zelltherapien für pädiatrische Patienten
Impfstoffe
Impfstoffe – Upstream-Verarbeitung
Impfstoffe – Downstream-Verarbeitung
Impfstoffe – Formulierung und Endabfüllung
Bioprozess-Lösungen und Produkte für Impfstoffe
mRNA
Masterflex Peristaltikpumpen und Fluid-Handling-Lösungen
Upstream-Bioprozess
Downstream-Bioprozess
Formulierung und aseptische Abfüllung
Life Sciences
Zellbiologie
Zellkultur und Wachstum
Zellenanalyse
Genomik
qPCR
Genom-Editierung
Next-Generation-Sequencing
Proteomik
Protein-Expressionstechnologie
Proteinaufreinigungsmethoden
Proteinelektrophorese & Western Blotting
Mikrobiologie
Empfohlene Marken
Literatur
Anwendungsbibliothek
Produktfinder
IgGy Antikörper-Selektor
Chromatographie
Chromatographie für Pharma
Analytische Flüssigchromatographie
Säulenauswahl
Avantor® HPLC- und UHPLC-Säulen und Technischer Service
Chromatographie für Biopharma
LC für große Moleküle (Bio-LC)
Chromatographie für Lebensmittel und Getränke
Chromatographie für Umwelt
Chromatographie-Aufreinigung
Gas-Chromatographie (GC)
LC-MS
Probenvorbereitung für die Flüssigchromatographie
SPE-Leitfaden
Chromatographie-Anwendungsbibliothek
Chromatographie-Schulungsmaterial
Empfohlene Marken für die Chromatographie
Qualitätskontrolle & -prüfung
Atomare Spektroskopie
Elektrochemie
Molekulare Spektroskopie
Physikalische und chemische Eigenschaften
Umweltanalytik
Titration
Chromatographie
Massenspektrometrie
Empfohlene Marken für Qualitätskontrolle & Prüfung
Aktionen - Qualitätskontrolle & -prüfung
Literatur - Qualitätskontrolle & -prüfung
Fortschrittliche Technologien & Angewandte Materialien
Luftfahrt und Verteidigung
Weltraum
Halbleiter und mikroelektromechanische Systeme (MEMS)
Optoelektronik und Elektronik
Lebensmittel und Getränke
Kontrollierte Umgebung
Neue Lösungen
Branchenspezifische Lösungen
Pharmazeutika, Biotechnologie und Nutraceuticals
Halbleiter- und Mikroelektronik
Medizinprodukte und Gesundheitswesen
Luft-und Raumfahrt, Automobil
Nachhaltige Lösungen für Kontrollierte Umgebung & Reinraum
Nachhaltige Lösungen
Nachhaltige Hygiene- und Einweglösungen
Umweltfreundliche Lösungen für kontrollierte Umgebungen
Recycling-Lösungen
Empfohlene Marken für Kontrollierte Umgebung
Services unserer Lieferanten
Literatur - Kontrollierte Umgebung
Gesundheitswesen
Zytologie
Blutentnahme
Hämatologie
Histologie
In-vitro-Fertilisation
Probenahme und -transport
Arzneimittelabgabe
Medizinische Implantate
Allgemeine Gesundheitsversorgung
Literatur - Gesundheitswesen
Empfohlene Marken für das Gesundheitswesen
Sicherheit und Arbeitsschutz
Laborsicherheit
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
Gebäudewartung, Schutz und Hygiene
Literatur - Sicherheit
Empfohlene Marken für Sicherheit und Arbeitsschutz
Empfohlene Lösungen
Unsere Marken
J.T.Baker®
NuSil
Masterflex Peristaltikpumpen und Fluid-Handling-Lösungen
VWR
Macron Fine Chemicals™
Empfohlene Werkzeuge
Wissenschaft, die ankommt
Unterstützung der Forschung zu COVID-19
J.T.Baker® Roboterspitzen
Start-up-Programm für Labore
Unsere Markenübersicht
Forschung und Entwicklung
Geräte und Instrumente
Öfen und Inkubatoren
Zentrifugation
Titration
Kühl- und Tiefkühllagerung
Wägen
Organische Synthese
Spektralphotometer
Liquid Handling
Mikroskopie
Literatur - F & E
Empfohlene Marken für Forschung und Entwicklung
Produktion
Produktionschemie
Bergbauzubehör und -ausrüstung
Probenvorbereitung
Feuerprobe
Nasschemie
Metallurgische Prüfung
Raffination
Umweltanalytik
Chemikalien
Sicherheit und Arbeitsschutz
Wägen
Literatur - Bergbau
Wissenschaftliche Bildung
Umweltanalytik
Petrochemische Produkte
Standards und Methoden
Lebensmittel und Getränke
Autoklaven und Zubehör
Kühl- und Tiefkühllagerung
Lebensmittelanalyse
Mikrobiologische Schnelltest-Kits
Probenentnahme
Probenvorbereitung
Temperatur- und Feuchtemessung und Datenlogging
Literatur - Lebensmittel und Getränke
Fachartikel - Lebensmittel und Getränke
Akademische Forschung
Laborplanung und -einrichtung
VWR Rediship
Gestalten und planen Sie Ihr Labor
Lassen Sie sich inspirieren
Labormöbel
Empfohlene Marken für Laborplanung und Einrichtung
Möbel und Ausstattung
BIMOS Ergonomische Stühle
Fortschrittliche Batteriewissenschaft & -technologie
Gebäudemanagement und Beschaffung
Metalle, Bergbau und Raffination
Produktion von Batteriematerialien
Zusammenbau von Batteriezellen, -modulen und -packs
Batterie-Recycling
Batterie F&E, QA/QC und Testabläufe
Chemikalien und Rohstoffe für die Produktion
Fortschrittliche Batteriewissenschaft - Geräte & Instrumente
Arbeitssicherheitslösungen für die fortschrittliche Batteriewissenschaft
Laborverbrauchsmaterialien für die fortschrittliche Batteriewissenschaft
Fortschrittliche Batterieservices
Support
Überblick
Ressourcen
Frage an Avantor
Unterstützende Informationen
Ländercodes für Analysezertifikate
Qualitätsstufen
Über Silikone
Entwicklung der Life Sciences
Literatur
Aktionen
Wissensportal
Videos
SALE
Innovationstreiber
in der Biopharma-Branche
im Gesundheitswesen
für fortschrittliche Technologien & angewandten Materialien
für Services
für Innovation & Qualität
Events und Veranstaltungen
Webinare
Events und Veranstaltungen – Übersicht
ISO-Zertifizierung
Zertifikats-/Sicherheitsdatenblatt-Suche
Lokale ISO-Zertifizierungen
Zusammenarbeit mit Avantor
Ihr Konto verwalten
Versand und Distribution
Versand bei Avantor
Verkaufen bei Avantor
Hilfecenter
Allgemeine Verkaufsbedingungen
Globaler Kontakt
Lokale Ansprechpartner
Literatur
Aktionen
LabStart: Unser Start-up Service
Über uns
Überblick
Mission, Vision, Werte
Führung
Vorstand
Wissenschaftlicher Beirat
Geschichte
Ökologischer Fußabdruck
Kundenspezifische Fertigung
Innovation bei Avantor
Die Geschichte hinter der Innovation
Innovation in der Biopharma-Branche
Bridgewater Innovationszentrum
Korea-Innovationszentrum
Shanghai Innovationszentrum
Qualität & Konformität
Changemanagement
Lokale ISO-Zertifizierungen
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbericht
Menschen und Unternehmenskultur
Mitarbeitergewinnung und -entwicklung
Stärkung unserer Kultur der Zugehörigkeit
Fürsorge für unsere Mitarbeitenden
Lieferantenförderung
Innovation und Umweltverträglichkeit
Betriebliche Nachhaltigkeit
Umweltfreundliche Artikel
Nachhaltige Produktinnovation
Beitrag für die Gesellschaft
Avantor Foundation
Mitarbeiterengagement & Ehrenamt
Unternehmensfühung & Integrität
Compliance & Zertifizierung
Verantwortungsvolles Lieferantenprogramm
Avantor Business System
Richtlinien und Stellungnahmen
Unser Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI)
Neuigkeiten
Karriere
Investoren
Ökologischer Fußabdruck
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Your Account
Warenkorb
Switzerland
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Your Account
Warenkorb
Auftragsverfolgung
Kontakt
Heim
Not Found
Not Found | Avantor
Drucken
Oops!
We couldn't find the page you are looking for.
Here are some useful links instead:
Home
FAQ